Learn More
N-Boc-L-beta-prolin-ethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433588
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15433588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57034.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421256-03-2
Summenformel C12H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 243.303
MDL-Nummer MFCD06204615
InChI-Schlüssel PKDQVUYUWUHNMG-VIFPVBQESA-N
Synonym s-1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, n-boc-l-beta-proline ethyl ester, ethyl1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, ethyl s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-o-tert-butyl 3-o-ethyl 3s-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl 3s-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
PubChem CID 1515159
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 3-O-Ethyl (3S)-Pyrrolidin-1,3-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-beta-proline ethyl ester
Menge 1 g
Formelmasse 243.3
Reinheit (%) 97%