Learn More
N-Boc-L-beta-prolin-ethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7038134
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15443588 250 mg 250 Milligramm
15433588 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15443588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57034.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421256-03-2
Summenformel C12H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 243.303
MDL-Nummer MFCD06204615
InChI-Schlüssel PKDQVUYUWUHNMG-VIFPVBQESA-N
Synonym s-1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, n-boc-l-beta-proline ethyl ester, ethyl1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, ethyl s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-o-tert-butyl 3-o-ethyl 3s-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl 3s-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
PubChem CID 1515159
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 3-O-Ethyl (3S)-Pyrrolidin-1,3-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-beta-proline ethyl ester
Menge 250 mg
Formelmasse 243.3
Reinheit (%) 97%