Learn More
N-Boc-L-beta-prolinol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484178
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15484178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57753.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199174-24-8
Summenformel C10H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.266
MDL-Nummer MFCD03094726
InChI-Schlüssel HKIGXXRMJFUUKV-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-tert-butyl 3-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxymethyl pyrrolidine, s-1-boc-3-hydroxymethyl-pyrrolidine, s-3-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3s-3-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, s-1-boc-3-pyrrolidinemethanol, s-n-boc-pyrrolidine-3-methanol, 1-boc-3 s-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 1514341
IUPAC-Name Tert-butyl (3S)-3-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-beta-prolinol
Dichte 1.084
Siedepunkt 285°C to 289°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) ≥97%