Learn More
N-Boc-L-Glutaminsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040204
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15426358 1 g 1 Gramm
15436358 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15426358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59907.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2419-94-5 | C10H15NO6 | 245.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2419-94-5
Summenformel C10H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 245.23
MDL-Nummer MFCD00037297
InChI-Schlüssel AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
Synonym boc-glu-oh, boc-l-glutamic acid, n-boc-l-glutamic acid, boc-l-glu-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-alpha-t-boc-l-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl glutamic acid, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic acid
PubChem CID 2724758
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-glutamic acid
Schmelzpunkt ∽110°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2418563
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentandisäure
Formelmasse 247.25
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.