Learn More
N-Boc-L-pipecolinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374286
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11374286 1 g 1 Gramm
11394286 250 mg 250 Milligramm
11384286 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11374286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19361.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-L-Pipecolinsäure ist eine nützliche Boc-geschützte Pipecolsäure für die Proteomikforschung bei der Modulation der Ionenkanalaktivität.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26250-84-0
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.276
MDL-Nummer MFCD00151904
InChI-Schlüssel JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688617
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-pipecolinic acid
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Menge 1 g
Beilstein 3652038
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −46° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) ≥98%