Learn More
N-Boc-L-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021422
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11404784
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13744.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
N-Boc-L-proline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare daclatasvir, which inhibits the hepatitis C virus (HCV) non-structural 5A (NS5A) protein. Further, it is used as a drug in the treatment of hepatitis C virus (HCV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Prolin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Wird auch zur Herstellung von Daclatasvir verwendet, das das nicht-strukturelle 5A (NS5A)-Protein des Hepatitis-C-Virus (HCV) hemmt. Wird des Weiteren als Medikament zur Behandlung des Hepatitis-C-Virus (HCV) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15761-39-4
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.249
MDL-Nummer MFCD00037324
InChI-Schlüssel ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-proline
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 5 g
Beilstein 15828
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetic acid.
Optische Drehung −61° (c=1 in Acetic Acid)
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 99%