Learn More
N-Boc-L-Serin, 98 % (Trockengew.), kann bis zu 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023137
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11473327 1 g 1 Gramm
11483327 5 g 5 Gramm
11493327 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11473327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16224.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3262-72-4
Summenformel C8H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00037243
InChI-Schlüssel FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-serine
Schmelzpunkt 90°C to 91°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse), kann bis zu 10 % Wasser enthalten
Menge 1 g
Beilstein 2212252
Optische Drehung −3.5° (c=2 in Acetic Acid)
IUPAC-Name (2S)-3-Hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) 98%