Learn More
N-Boc-N-Methyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454067
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15454067 5 g 5 Gramm
15444067 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15454067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31317.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16948-16-6 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16948-16-6
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD00037242
InChI-Schlüssel VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Synonym boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
PubChem CID 7009590
IUPAC-Name (2S)-2-[Methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansäure
SMILES C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-methyl-L-alanine
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Optische Drehung −31° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%