Learn More
N-Boc-Nortropinon, TRC
Artikelnummer. 30329583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329583 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329583 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6587501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-nortropinone
CAS 185099-67-6
Summenformel C12 H19 N O3
Menge 1 g
Synonym 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, Boc-nortropinone, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Boc-nortropin-3-one, N-tert-Butoxycarbonylnortropinone, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylate, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, Boc-nortropinone, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Boc-nortropin-3-one, N-tert-Butoxycarbonylnortropinone, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylate, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC-Name tert-Butyl-(1S,5R)-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 225.28
Formelmasse 225.1365