Learn More
N-Boc-O-Tert-Butyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489268
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62801.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 47375-34-8 | C18H27NO5 | 337.42 g/mol
N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-O-Tert-Butyl-L-Tyrosin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMF. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 47375-34-8
Summenformel C18H27NO5
Molekulargewicht (g/mol) 337.42
MDL-Nummer MFCD00065598
InChI-Schlüssel ZEQLLMOXFVKKCN-YQTOOIBONA-N
Synonym boc-tyr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-tyrosine, boc-tyr tbul-oh, s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, boc-tyr but-oh, pubchem12288
PubChem CID 7017901
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OC(C)(C)C)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 113°C to 118°C
Menge 5 g
Beilstein 4327336
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF. Insoluble in water.
Optische Drehung −15° (c=1 in DMF)
Formelmasse 337.41
Reinheit (%) 98%