Learn More
N-BOC-Pyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11996661 25 g 25 Gramm
11906671 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438510250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5176-27-2 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5176-27-2
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
InChI-Schlüssel IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole, n-t-boc-pyrrole, tert-butyl 1-pyrrolecarboxylate, t-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrole, 1-boc pyrrole, 1-boc-pyrrole, acmc-209kvp
PubChem CID 643494
IUPAC-Name Tert-Butyl Pyrrol-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-Pyrrole
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 97.0°C (2.3 Torr)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Relative Dichte 1
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Pyrrole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.