Learn More
N-BOC-Pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366254 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10366254
Marke: Thermo Scientific Acros 425820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86953-79-9
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
MDL-Nummer MFCD00216581
InChI-Schlüssel LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
IUPAC-Name Tert-Butyl Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-Pyrrolidine
Dichte 0.9770g/mL
Siedepunkt 80°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 0.977
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Pyrrolidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.