Learn More
N-Boc-(R)-(-)-Thiazolidin-4-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378836 1 g 1 Gramm
11388836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19488.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 51077-16-8 | C9H15NO4S | 233.282 g/mol
N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unter kühlen und trockenen Bedingungen in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51077-16-8
Summenformel C9H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.282
MDL-Nummer MFCD00077002
InChI-Schlüssel FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Synonym boc-thz-oh, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, n-boc-r-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3,4-thiazolidinedicarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 4r, boc-thioproline, n-boc-thioproline, --boc-l-thioproline
PubChem CID 688405
IUPAC-Name (4R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CSCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽133°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 6686084
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −113° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 233.28
Reinheit (%) 98%