Learn More
N-Boc-S-ethyl-L-Cystein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499320
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11499320 1 g 1 Gramm
11409330 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11499320
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50216.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16947-82-3 | C10H19NO4S | 249.325 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16947-82-3
Summenformel C10H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 249.325
MDL-Nummer MFCD00076919
InChI-Schlüssel IBCCMMVPGKVLAX-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-cys et-oh, boc-s-ethyl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylthio propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylsulfanyl propanoic acid, n-boc-s-ethyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butoxycarbonyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butyloxycarbonyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-ethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-ethyl
PubChem CID 7018740
IUPAC-Name (2R)-3-Ethylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-S-ethyl-L-cysteine
Menge 1 g
Formelmasse 249.33