Learn More
N-Boc-Trans-4-Hydroxy-L-Prolin-Methyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485198
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15485198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59027.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 74844-91-0 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
It is used in the synthesis of For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe) analogues based on Met residue replacement by 4-amino-proline scaffold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese von For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe)-Analoga verwendet, die auf einem Ersatz von Met-Rückständen durch ein4-Amino-Prolin-Gerüst basieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74844-91-0
Summenformel C11H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 245.28
MDL-Nummer MFCD00076981
InChI-Schlüssel MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonym boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Optische Drehung −65° (c=1 in Chloroform)
IUPAC-Name 1-tert-Butyl-2-methyl(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Formelmasse 245.28
Reinheit (%) 97%