Learn More
N-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline-Methylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10592433 5 g Glasflasche -
10580143 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592433 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74844-91-0
Summenformel C11H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 245.28
MDL-Nummer MFCD00076981
InChI-Schlüssel MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonym boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91.0°C to 96.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand −65° (20°C c=1 Chloroform)
Spezifische Drehung − 65.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Formelmasse 245.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver