Learn More
N-Bromacetamid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397905
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397905 5 g 5 Gramm
11307915 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11397905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02953.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79-15-2 | C2H4BrNO | 137.964 g/mol
Abolishes the rapid inactivation of membrane sodium- and potassium-ion channels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Abolishes the rapid inactivation of membrane sodium- and potassium-ion channels.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-15-2
Summenformel C2H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.964
MDL-Nummer MFCD00037097
InChI-Schlüssel VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamide, n-bromo, unii-0aq6mwh7zb, ccris 4590, 0aq6mwh7zb, acetobromamide, n-bromo-acetamide, sjyhiabiktp@, acmc-209pgg, n-bromoacetamide, powder, lopac-b-2377
PubChem CID 4353
IUPAC-Name N-Bromacetamid
SMILES CC(=O)NBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Bromoacetamide
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Strukturformel CH3CONHBr
Menge 5 g
Beilstein 969346
Merck Index 14,1398
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 137.97
Reinheit (%) 95%