Learn More
N-Bromacetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-bromoacetamide |
| CAS | 79-15-2 |
| Summenformel | C2H4BrNO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Acetobromamide, NBA |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5) |
| SMILES | CC(=O)NBr |
| IUPAC-Name | N-Bromacetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.96 |
| Formelmasse | 136.9476 |