Learn More
N-Bromsuccinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
5 Kilogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11925581 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
10559820 10 g Glasflasche 10 Gramm
10655332 100 g Glasflasche 100 Gramm
10478820 500 g Glasflasche -
10132900 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11925581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Koppelreagenz, C-X Bindungsformationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-08-5
MDL-Nummer MFCD00005510
InChI-Schlüssel PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC-Name 1-Brompyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Bromosuccinimide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175.0°C to 178.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 180°C
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Verpackung Plastikeimer
Summenformel C4H4BrNO2
Menge 5 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Merck Index 15, 1448
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver