Learn More
N-Bromsuccinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468456 1000 g 1000 Gramm
11478456 250 g 250 Gramm
11488456 5000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15922.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88 €
    119.65 € / 1000 Gramm
    Sparen 27.23 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.985 g/mol
N-Bromosuccinimide is a chemical reagent used in electrophilic additions and radical substitution reactions in synthetic organic chemistry. In Wohl-Ziegler reaction, it is involved in allylic and benzylic bromination reaction. It is also used in the alfa-bromination of carbonyl derivatives. In the Hofmann rearrangement, it is used in the presence of a strong base, such as 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) reacts with primary amides to produce a carbamate. It oxidizes silyl ethers to aldehydes in the presence of azobisisobutyronitrile. It is also used for the modification of ribosomal sulfhydryl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Bromsuccinimid ist ein chemisches Reagenz, das in elektrophilen Zusätzen und radikalen Substitutionsreaktionen in der synthetischen organischen Chemie verwendet wird. Bei der Wohl-Ziegler-Reaktion ist es an allylischen und benzylischen Bromierungsreaktionen beteiligt. Es wird auch bei der alfa-Bromierung von Carbonylderivaten verwendet. Bei der Hofmann-Neuanordnung wird es in Anwesenheit einer starken Basis eingesetzt, wie1,8-Diazabicyclo[5.4.0 ]undec-7-ene (DBU) und reagiert mit Primäramiden, um ein Carbamat zu produzieren. Es oxidiert Silylether zu Aldehyden in Gegenwart von Azobisisobutyronitril. Es wird auch für die Modifikation von ribosomalen Sulfhydrylgruppen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Tetrahydrofuran, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid und Acetonitril. Schwer löslich in Wasser und Essigsäure. Unlöslich in Äther, Hexan und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Eisen, Eisensalzen, halogenierten Kohlenwasserstoffen, Aminen und Metallen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-08-5
Summenformel C4H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.985
MDL-Nummer MFCD00005510
InChI-Schlüssel PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC-Name 1-Brompyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Bromosuccinimide
Dichte 2.098
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 113916
Merck Index 14,1438
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) 99%