Learn More
n-Butanol (klare, farblose Flüssigkeit), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10420074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10420074 25 mL Glasflasche
10294763 500 mL Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10420074 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP50525
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
n-Butanol wird als analytisches Reagenz und Lösungsmittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butanol
Schmelzpunkt -89°C
Farbe Farblos
Azidität 0.005% max.
Dichte 0.810g/cm³
Menge 25 mL
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥99.8 %
Strukturformel CH3CH2CH2CH2OH
Dampfdruck 6.7mbar at 20°C
Viskosität 2.95 mPa/s at 20°C
UN-Nummer 1120
Wasser 0.1% max.
Merck Index 15, 1542
Siedepunkt 117.6°C
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99.8%