Learn More
n-Butylacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414017 2500 mL 2500 Milliliter
11404017 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19412.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.60 €
    49.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 8.95 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is widely used as a solvent for cellulose nitrate, resins, polymers, oils and fats. It is used in paints, coatings, printing inks, aerosol sprays and cosmetics. It is used as a synthetic fruit flavoring agent in foods like candy, ice cream, cheeses and baked food items. In pharmaceutical and petroleum industries, it is used for extraction and as a processing solvent. It is an ingredient of cleaners, essences and fragrances. It is used as an analytical reagent to verify thalium, stannum and tungsten as well as in the determination of molybdenum and rhenium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Butylacetat wird häufig als Lösungsmittel für Cellulosenitrat, Harze, Polymere, Öle und Fette verwendet. Wird in Farben, Beschichtungen, Druckfarben, Aerosolsprays und Kosmetika verwendet. Wird als synthetisches Fruchtaromamittel in Lebensmitteln wie Süßigkeiten, Speiseeis, Käse und Backwaren verwendet. In der Pharma- und Petroleumindustrie Verwendung zur Extraktion und als Verarbeitungslösungsmittel verwendet. Ist ein Bestandteil von Reinigungsmitteln, Geschmacksstoffen und Duftstoffen. Es wird als analytisches Reagenz zur Verifizierung von Thalium, metallischem Zinn und Wolfram sowie zur Bestimmung von Molybdän und Rhenium verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Alkohol, Aceton, Chloroform und den meisten Kohlenwasserstoffen. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.881
pH 5
Siedepunkt 124°C to 126°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Fruit-like
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.3945
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate