missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Butylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11418866
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418866 250 g 250 Gramm
11408866 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11418866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17010.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 136-60-7
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00009439
InChI-Schlüssel XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
IUPAC-Name Butylbenzoat
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material n-Butyl benzoate
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.011
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.498
Menge 250 g
Beilstein 1867073
Merck Index 14,1552
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.