Learn More
n-Butylbutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is very important for the food and beverages industries and used as perfuming agents. It is a applied as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist sehr wichtig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und wird als Parfümmittel verwendet. Es wird als Lösungsmittel für Harze verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1 g/l).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Butyl butyrate |
| Schmelzpunkt | -92°C |
| Dichte | 0.871 |
| Siedepunkt | 164°C to 165°C |
| Flammpunkt | 49°C (120°F) |
| Strukturformel | CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3 |
| Brechungsindex | 1.406 |
| Menge | 1000 mL |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1747101 |
| Mehr anzeigen |