Learn More
n-Butylbutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is very important for the food and beverages industries and used as perfuming agents. It is a applied as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist sehr wichtig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und wird als Parfümmittel verwendet. Es wird als Lösungsmittel für Harze verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1 g/l).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | n-Butyl butyrate |
| Schmelzpunkt | -92°C |
| Siedepunkt | 164°C to 165°C |
| Flammpunkt | 49°C (120°F) |
| Strukturformel | CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3 |
| Menge | 250 mL |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1747101 |
| Merck Index | 14,1556 |
| Formelmasse | 144.21 |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Butyl butyrate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Contain: Butyl butyrate