Learn More
n-Butylchlorid (HPLC), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795321 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10795321 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10795321 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/4756/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 €
    233.00 € / 2.5 Liter
    Sparen 76.00 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HPLC-Mobilphase für analytische und präparative Trennungen
  • HPLC-Mobilphase für analytische und präparative Trennungen.
  • Hohe UV-Transmission und geringe Verdampfungsrückstände.
  • Gefiltert durch einen Submikron-Filter zum Entfernen von Partikeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-69-3
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
SMILES CCCCCl
Spezifikation
Schmelzpunkt -123 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 77 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
MDL-Nummer 1009
Menge 2.5 L
Formelmasse 92,57 g/mol
Dampfdruck 108 mbar bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.