Learn More
N-Butyl-Cinnamat, 98 %
Artikelnummer. 11381877
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11381877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07362.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-65-8
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00051560
InChI-Schlüssel OHHIVLJVBNCSHV-MDZDMXLPSA-N
Synonym butyl cinnamate, n-butyl cinnamate, eliminoxy, cinnamic acid n-butyl ester, n-butyl phenylacrylate, butyl phenylacrylate, cinnamic acid, butyl ester, butyl e-cinnamate, butyl 3-phenyl-2-propenoate, cinnamate de n-butyle
PubChem CID 5273465
IUPAC-Name Butyl-(E)-3-phenylprop-2-enoat
SMILES CCCCOC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl cinnamate
Dichte 1.028
Siedepunkt 143°C to 144°C (12 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.542
Menge 50 g
Beilstein 2328067
Merck Index 14,2299
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 98%