Learn More
N-Butyldisulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935721 500 g Glasflasche 500 Gramm
10539820 25 g Glasflasche 25 Gramm
10498050 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107925000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-45-8 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-45-8
Summenformel C8H18S2
Molekulargewicht (g/mol) 178.35
MDL-Nummer MFCD00009467
InChI-Schlüssel CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl disulfide, butyl disulfide, disulfide, dibutyl, n-butyl disulfide, di-n-butyl disulfide, dibutyl disulphide, 5,6-dithiadecane, 1-butyldisulfanyl butane, unii-z77ef35c0q, 1-butyldisulfanyl-butane
PubChem CID 12386
IUPAC-Name 1-(butyldisulfanyl)butane
SMILES CCCCSSCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl disulfide
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.9380g/mL
Siedepunkt 229.0°C to 233.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]2S2
Brechungsindex 1.4915 to 1.4935
Menge 500 g
Beilstein 01,II,4
Relative Dichte 0.938
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 178.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl disulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.