Learn More
n-Butylethylether, 98 +%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469096 10 g 10 Gramm
11479096 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17963.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-81-9
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00009455
InChI-Schlüssel PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl ethyl ether, ethyl butyl ether, butane, 1-ethoxy, ether, butyl ethyl, n-butyl ethyl ether, ether ethylbutylique, 1-butyl ethyl ether, unii-no396r19pj, ether ethylbutylique french, ethyl n-butyl ether
PubChem CID 12355
IUPAC-Name 1-Ethoxybutan
SMILES CCCCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl ethyl ether
Schmelzpunkt -124°C
Dichte 0.75
Siedepunkt 91°C to 92°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Brechungsindex 1.382
Menge 10 g
UN-Nummer UN1179
Beilstein 1731323
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) ≥98%