Learn More
n-Butylethylether, 98 +%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7023927
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11469096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17963.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-81-9
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00009455
InChI-Schlüssel PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl ethyl ether, ethyl butyl ether, butane, 1-ethoxy, ether, butyl ethyl, n-butyl ethyl ether, ether ethylbutylique, 1-butyl ethyl ether, unii-no396r19pj, ether ethylbutylique french, ethyl n-butyl ether
PubChem CID 12355
IUPAC-Name 1-Ethoxybutan
SMILES CCCCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl ethyl ether
Schmelzpunkt -124°C
Dichte 0.75
Siedepunkt 91°C to 92°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Brechungsindex 1.382
Menge 10 g
UN-Nummer UN1179
Beilstein 1731323
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) ≥98%