Learn More
N-Butylformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431578 250 mL 250 Milliliter
11438760 50 mL 50 Milliliter
11421578 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13882.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 592-84-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-84-7
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00003296
InChI-Schlüssel NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
PubChem CID 11614
IUPAC-Name Butylformat
SMILES CCCCOC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl formate
Schmelzpunkt -92°C
Siedepunkt 105°C to 107°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1128
Beilstein 1742108
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 97%