Learn More
n-Butyllactat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10743051 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10743051 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10154530 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10300944 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10743051 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 250185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.40 €
    80.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 15.75 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 138-22-7 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138-22-7
Summenformel C7H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00004519
InChI-Schlüssel MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
Synonym butyl lactate, n-butyl lactate, lactic acid, butyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, butyllactate, 2-hydroxypropanoic acid butyl ester, butylester kyseliny mlecne, butyl alpha-hydroxypropionate, butyl lactate natural, fema no. 2205
PubChem CID 8738
IUPAC-Name butyl 2-hydroxypropanoate
SMILES CCCCOC(=O)C(C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Butyl lactate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -43.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 185.0°C to 187.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 500 mL
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 42g/L (25 c). Other solubilities: hydrolyses in acids and alkalies,miscible with ether alcohol
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit