Specifications
| Chemischer Name oder Material | n-Butyl propionate |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | -75°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.8800g/mL |
| Siedepunkt | 145°C |
| Flammpunkt | 38°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Butyl propionate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.