Learn More
n-Butylpropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470651 500 g 500 Gramm
11460651 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470651 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20125.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-01-2
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00009448
InChI-Schlüssel BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
PubChem CID 11529
IUPAC-Name Butylproprionat
SMILES CCCCOC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl propionate
Dichte 0.87
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 38°C (101°F)
Brechungsindex 1.402
Menge 500 g
UN-Nummer UN3272
Merck Index 14,1587
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 99%