Learn More
N-Butylbenzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10756131 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10530171 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10185303 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756131 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107852500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-51-8
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00009463
InChI-Schlüssel OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC-Name Butylbenzol
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butylbenzene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -88°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 183°C
Flammpunkt 59°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4880 to 1.49
Menge 250 mL
Beilstein 05,413
Merck Index 15,1551
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and benzene
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.