Learn More
n-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494283 1000 g 1000 Gramm
11404293 50 g 50 Gramm
11414293 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494283 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10910.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
n-Butylbenzene is an organic solvent that has been used to induce cell death in vitro and for bioconversion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Butylbenzol ist ein organisches Lösungsmittel, das in vitro zur Einleitung des Zelltods und zur Biokonversion verwendet wurde.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.012 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lagertemperatur bei 2 – 8 °C. Nicht mit starken Oxidationsmitteln zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-51-8
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00009463
InChI-Schlüssel OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC-Name Butylbenzol
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butylbenzene
Schmelzpunkt -88°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 181°C to 183°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.489
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2709
Beilstein 1903395
Merck Index 14,1549
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.012g/L).
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 99%