Learn More
n-Butylcyclohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382736
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11382736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08845.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1678-93-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1678-93-9
Summenformel C10H20
Molekulargewicht (g/mol) 140.27
MDL-Nummer MFCD00001530
InChI-Schlüssel GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylcyclohexane, 1-cyclohexylbutane, cyclohexane, butyl, butyl-cyclohexane, butane, 1-cyclohexyl, n-butyl-cyclohexane, 1-cyclohexyl-butane, cyclohexane, n-butyl, acmc-20aj43, butylcyclohexane
PubChem CID 15506
IUPAC-Name Butylcyclohexan
SMILES CCCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butylcyclohexane
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.818
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 10 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1900631
Formelmasse 140.27
Reinheit (%) 99%