Learn More
n-Butylidenephthalid, (E)+(Z), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Butylidenephthalide |
| Namenshinweis | (E)+(Z) |
| Dichte | 1.103 |
| Siedepunkt | 108°C to 109°C (0.1 mmHg) |
| Flammpunkt | 132°C (269°F) |
| Brechungsindex | 1.577 |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 5145 |
| Formelmasse | 188.23 |
| Reinheit (%) | 95% |