Learn More
n-Butylidenephthalid, (E)+(Z), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080707
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11494143
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10353.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 551-08-6 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551-08-6
Summenformel C12H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00047319,MFCD00047319
InChI-Schlüssel WMBOCUXXNSOQHM-DHZHZOJOSA-N
Synonym ligusticum lactone, butylidene phthalide, n-butylidene phthalide, 3-butylidene-1 3h-isobenzofuranone, 3-butylidenephthalide, phthalide, 3-butylidene, fema no. 3333, bdph, 3-butylidene phthalide, 1 3h-isobenzofuranone, 3-butylidene
PubChem CID 5352899
IUPAC-Name (3E)-3-Butyliden-2-benzofuran-1-on
SMILES CCC\C=C1\OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butylidenephthalide
Namenshinweis (E)+(Z)
Dichte 1.103
Siedepunkt 108°C to 109°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 132°C (269°F)
Brechungsindex 1.577
Menge 10 g
Beilstein 5145
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 95%