Learn More
N-Butyllithium, 2.2 M-Lösung in Cyclohex./Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10471533 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10249972 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10471533 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377491000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 109-72-8 | Molecular Formula: C4H9Li | Molecular Weight: 64.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-72-8 , 110-82-7 , 110-54-3
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00009414
InChI-Schlüssel MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Butyllithium
Farbe Braun bis Grau
Namenshinweis 2.2M Solution in Cyclohexane
Strukturformel CH3(CH2)3Li
Dichte 0.7500g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction (forming lioh and butane).
IUPAC-Name Lithium;Butan
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 19.5 to 20.5% (as BuLi) (Active base)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.75
Menge 100 mL
Flammpunkt −18°C
Physikalische Form Lösung, Magnesiumsalze können unter 20 °C kristallisieren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyllithium, 2.3M (20 wt.%) solution in Cyclohexane/Hexane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.