Learn More
N-(Butylthio)Acetonitril, 95 %
Artikelnummer. 11466046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466046 5 g -
11476046 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11466046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22336.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71037-08-6
Summenformel C6H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 129.22
MDL-Nummer MFCD00041458
InChI-Schlüssel LRMUBLYDYGZCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylthio acetonitrile, 2-butylthio acetonitrile, 2-butylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile,2-butylthio, butylthio acetonitrile
PubChem CID 7567852
IUPAC-Name 2-Butylsulfanylacetonitril
SMILES CCCCSCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-(Butylthio)acetonitrile
Siedepunkt 134°C to 135°C (40 mmHg)
Strukturformel CH3(CH2)3SCH2CN
Brechungsindex 1.472
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 4174357
Formelmasse 129.23
Reinheit (%) 95%