Learn More
N-Buttersäure 0,995 MP Biomedicals
Artikelnummer. 11338789 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11338789 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11338789 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210116980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Butyric Acid
CAS 107-92-6
Dichte 3,0 (Luft = 1)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.995
Summenformel C4H8O2
MDL-Nummer MFCD00002814
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
InChI-Schlüssel FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(O)=O
IUPAC-Name Butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Formelmasse 88.11