Learn More
n-Buttersäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11904931 Gehäuse 10L Kunststofftrommel 10 Liter
10294320 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
10090880 1 l Glasflasche 1 Liter
10428060 2,5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11904931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108110100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-92-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00002814
InChI-Schlüssel FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC-Name Butansäure
SMILES CCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyric Acid
Schmelzpunkt -7,0 °bis +5,0 °C
Siedepunkt 162,0°bis 165,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CH2CH2CO2H
UN-Nummer 2820
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 0,9600g/mL
Menge Gehäuse 10L
Flammpunkt 69 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3965 bis 1,3995
Relative Dichte 0,96