Learn More
n-Butyrophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11944851 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10704841 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154415000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-40-9
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
InChI-Schlüssel FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC-Name 1-Phenylbutan-1-on
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyrophenone
Schmelzpunkt 11.0°C to 13.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9880g/mL
Siedepunkt 228.0°C to 230.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH2CH2CH3
Brechungsindex 1.5185 to 1.5205
Menge 500 mL
Beilstein 07,313
Relative Dichte 0.988
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit