Learn More
N-butyryl-L-Homoserine lactone, TRC
Artikelnummer. 30393278
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393278 10 mg 10 Milligramm
30389270 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30393278 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH61512810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67605-85-0
Summenformel C8H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.19
Synonym N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]butanamide, N-Butanoyl-L-homoserine lactone, N-Butyryl-L-homoserine lactone, PAI, (S)-N-(Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-butanamide
IUPAC-Name N-[(3S)-2-oxooxolan-3-yl]butanamide
SMILES CCCC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-butyryl-L-Homoserine lactone
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Menge 10 mg
Formelmasse 171.0895
Versandbedingung Room Temperature