missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Cadherin Antibody (CL3716) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61632JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
N-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects N-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| N-Cadherin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| ACOGS, ARVD14, cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal), cadherin-2, calcium-dependent adhesion protein, neuronal, CD325, CD325 antigen, CDH2, CDHN, CDw325, NCAD, N-cadherin, N-cadherin 1, Neural cadherin, neural-cadherin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P19022, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 1000 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL3716 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur