Learn More
n-Caprinsäure, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11401836 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11401836 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11401836 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520980450
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Capric Acid
CAS 334-48-5
Summenformel C10H20O2
Menge 100 g
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
InChI-Schlüssel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Decansäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
Formelmasse 172.27