Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenzyloxy-L-Alanin, 98 %
Artikelnummer. 10543341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10543341 5 g Glasflasche 5 Gramm
10032230 25 g Glasflasche 25 Gramm
10299443 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10543341
Marke: Thermo Scientific Chemicals 169000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1142-20-7 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1142-20-7
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD00002640
InChI-Schlüssel TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
PubChem CID 736104
IUPAC-Name (2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-alanine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Menge 5 g
Spezifische Drehung -15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver