Learn More
N-Carbobenzyloxy-L-Methionin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11935781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11935781
Marke: Thermo Scientific Acros 442610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1152-62-1
Summenformel C13H17NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 283.34
MDL-Nummer MFCD00065124
InChI-Schlüssel FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
PubChem CID 1550857
IUPAC-Name (2S)-4-Methylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-methionine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung -27
Formelmasse 283.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver