Learn More
N-Carbobenzyloxy-L-Methionin, 97 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Carbobenzyloxy-L-methionine |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 67°C to 70°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Menge | 25 g |
| Spezifische Drehung | -27 |
| Formelmasse | 283.35 |
| Mehr anzeigen |